Läs mer
1-Chloronaphthalene (Technical Grade), TRC
Produktkod. 30362448
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30362448 250 g
1 options
Produktkod. 30362448 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC370910250G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloronaphthalene
CAS 90-13-1
Molekylformel C10 H7 Cl
Kvantitet 250 g
Synonym Naphthalene, 1-chloro-, 1-Chloronaphthalene, 1-Chloronaphthaline, 1-Naphthalenyl chloride, 1-Naphthyl chloride, NSC 6166, PCN 1, α-Chloronaphthalene, α-Naphthyl chloride, 1-Monochloronaphthalene, 1-MonoCN, 1-MCN, PCN-1
InChI formel InChI=1S/C10H7Cl/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
LEDER Clc1cccc2ccccc12
IUPAC-namn 1-chloronaphthalene
Molekylvikt (g/mol) 162.62
Formel vikt 162.0236