Läs mer
1-Chloronaphthalene (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloronaphthalene |
| CAS | 90-13-1 |
| Molekylformel | C10 H7 Cl |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Naphthalene, 1-chloro-, 1-Chloronaphthalene, 1-Chloronaphthaline, 1-Naphthalenyl chloride, 1-Naphthyl chloride, NSC 6166, PCN 1, α-Chloronaphthalene, α-Naphthyl chloride, 1-Monochloronaphthalene, 1-MonoCN, 1-MCN, PCN-1 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Cl/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H |
| LEDER | Clc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1-chloronaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.62 |
| Formel vikt | 162.0236 |