Läs mer
1-Chlorooctadecane 10000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310879
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310879 1 ml
1 options
Produktkod. 30310879 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010318DI
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chlorooctadecane
CAS 3386-33-2
Analyt- eller komponentnamn 1-Chlorooctadecane
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H37 Cl
Koncentration 10000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Octadecane, 1-chloro-, 1-Chlorooctadecane, 1-Octadecyl chloride, NSC 5543, Octadecyl chloride, n-Octadecyl chloride
InChI formel InChI=1S/C18H37Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCl
IUPAC-namn 1-chlorooctadecane
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 288.94
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 288.2584 g/mol