Läs mer
1-Chlorooctadecane, 94%
Produktkod. 11471367
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11471367 500 g 500g
11451367 25 g 25g
11461367 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11471367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24900.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3386-33-2 | C18H37Cl | 288.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3386-33-2
Molekylformel C18H37Cl
Molekylvikt (g/mol) 288.94
MDL-nummer MFCD00000960
InChI-nyckel VUQPJRPDRDVQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyl chloride, octadecane, 1-chloro, n-octadecyl chloride, 1-chloroctadecane, chlorooctadecane, octadecane, chloro, unii-73h8vd533i, 1-chloranyloctadecane, stearylchloride, acmc-1cnf6
PubChem CID 18815
IUPAC-namn 1-kloroktadekan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chlorooctadecane
Smältpunkt 20°C to 23°C
Densitet 0.849
Kokpunkt 157°C to 158°C (1.5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Linjär formel CH3(CH2)17Cl
Brytningsindex 1.451
Kvantitet 500 g
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 288.95
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.