Läs mer
1-Chlorooctane, 99%
Produktkod. 11366906
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11366906 100 mL 100ml
11376906 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04358.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-85-3 | C8H17Cl | 148.674 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-85-3
Molekylformel C8H17Cl
Molekylvikt (g/mol) 148.674
MDL-nummer MFCD00001022
InChI-nyckel CNDHHGUSRIZDSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyl chloride, octyl chloride, octane, 1-chloro, capryl chloride, chlorooctane, octane, chloro, 1-octyl chloride, dsstox_cid_1543, dsstox_rid_76201, dsstox_gsid_21543
PubChem CID 8142
IUPAC-namn 1-kloroktan
LEDER CCCCCCCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chlorooctane
Smältpunkt -58°C
Densitet 0.873
Kokpunkt 182°C to 183°C
Flampunkt 63°C (145°F)
Brytningsindex 1.4298
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3082
Beilstein 1697464
Formel vikt 148.68
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.