Läs mer
1-Chlorooctane-d17, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chlorooctane-D17 |
| CAS | 1219803-93-6 |
| Molekylformel | C8 D17 Cl |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 8-Chlorooctane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-d17, 1-Chlorooctane-d17, Octyl-d17 chloride, 1-Chlorooctane-D17 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H17Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC-namn | 1-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecadeuteriooctane |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.7783 |
| Formel vikt | 165.2086 g/mol |
| Visa mer |