Läs mer
1-Chloropentane, 98%
Produktkod. 11466426
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466426 250 g 250g
11456426 50 g 50g
11446426 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466426 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24733.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 543-59-9 | C5H11Cl | 106.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 543-59-9
Molekylformel C5H11Cl
Molekylvikt (g/mol) 106.59
MDL-nummer MFCD00001015
InChI-nyckel SQCZQTSHSZLZIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentyl chloride, pentane, 1-chloro, n-amyl chloride, n-pentyl chloride, amyl chloride, chloropentane, unii-0eg9msd3nk, 0eg9msd3nk, pentane, chloro, n-butylcarbonyl chloride
PubChem CID 10977
IUPAC-namn 1-chloropentane
LEDER CCCCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloropentane
Smältpunkt -99°C
Densitet 0.881
Kokpunkt 106°C to 108°C
Flampunkt 3°C (37°F)
Odör Sweet
Linjär formel CH3(CH2)4Cl
Brytningsindex 1.4125
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1107
Merck Index 14,606
Formel vikt 106.6
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.