Läs mer
1-Chloropentane, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10052880 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10052880 5 mL Glass bottle 5ml
10062880 100 mL Glass bottle 100ml
10269773 500 mL Glass bottle 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10052880 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 218570050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 543-59-9 | C5H11Cl | 106.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 543-59-9
Molekylformel C5H11Cl
Molekylvikt (g/mol) 106.59
MDL-nummer MFCD00001015
InChI-nyckel SQCZQTSHSZLZIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentyl chloride, pentane, 1-chloro, n-amyl chloride, n-pentyl chloride, amyl chloride, chloropentane, unii-0eg9msd3nk, 0eg9msd3nk, pentane, chloro, n-butylcarbonyl chloride
PubChem CID 10977
IUPAC-namn 1-chloropentane
LEDER CCCCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloropentane
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -60°C
Färg Colorless
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 107°C to 108°C
Flampunkt 11°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3(CH2)4Cl
Brytningsindex 1.4115 to 1.4135
Kvantitet 5 mL
Beilstein 01,13
Merck Index 15,6
Löslighetsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskositet 0.59 mPa.s (20°C)
Formel vikt 106.59
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Chloropentane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.