Läs mer
1-Kloropentan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloropentane |
| CAS | 543-59-9 |
| Molekylformel | C5H11Cl |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Amyl Chloride, NSC 7898, Pentyl Chloride, n-Amyl Chloride, n-Pentyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11Cl/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCl |
| IUPAC-namn | 1-kloropentan |
| Molekylvikt (g/mol) | 106.59 |
| Formel vikt | 106.0549 |