Läs mer
1-Kloroftalazin-4-one, 98 %
Produktkod. 11411780
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11411780 5 g 5g
15433707 250 mg 250mg
11401780 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11411780 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27515.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 2257-69-4 | C8H5ClN2O | 180,59 g/mol
1-klorftalazin-4-on fungerar som en organisk och farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-klorftalazin-4-on fungerar som en organisk och farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2257-69-4
Molekylformel C8H5ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 180.59
MDL-nummer MFCD00102192
InChI-nyckel QCKGMJDOJRNSMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophthalazin-1 2h-one, 4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one, 4-chlorophthalazin-1-ol, 1 2h-phthalazinone, 4-chloro, 4-chloro-1 2h-phthalazinone, 4-chlorophthalazone, 4-chloro-1-phthalazinol, 4-chlorophthalazin-1-one, 1-chlorophthalazin-4-one, 1-chlorophthalazine-4-one
PubChem CID 2775142
LEDER ClC1=NNC(=O)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chlorophthalazin-4-one
Smältpunkt 270 °C till 274 °C
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 4-klor-2H-ftalazin-1-on
Formel vikt 180.59
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.