Läs mer
1 – Klorotalazin, 97 %
Produktkod. 11436260
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436260 1 g 1g
11446260 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11436260 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27143.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5784-45-2 | C8H5ClN2 | 164,592 g/mol
1-klorftalazin, används som en farmaceutisk mellanprodukt och används som medicinska isotoper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1-klorftalazin, används som en farmaceutisk mellanprodukt och används som medicinska isotoper.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i diklormetan, etanol och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta starka oxidationsmedel. Vatten, värme, fuktkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5784-45-2
Molekylformel C8H5ClN2
Molekylvikt (g/mol) 164.592
MDL-nummer MFCD00024141
InChI-nyckel UCOVESIAFFGEOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalazine, 1-chloro, 1-chloro-phthalazine, chlorophthalazine, ccris 7361, 1-chloro-2,3-benzodiazine, 1chlorophthalazine, 1-chlorophthalazin, acmc-20a2sh, 1-chloro phthalazine, 1-chlorophthalazine 1g
PubChem CID 160793
IUPAC-namn 1-klorftalazin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=NN=C2Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chlorophthalazine
Smältpunkt 109°C to 112°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in dichloromethane,ethanol and methanol.
Formel vikt 164.59
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.