Läs mer
1-Kloroftalazin, TRC
Produktkod. 30136130
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136130 1 g
30135559 5 g
17903915 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136130 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3796601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5784-45-2
Molekylformel C8 H5 Cl N2
Molekylvikt (g/mol) 164.59
Synonym Phthalazine, 1-chloro-, 1-Chlorophthalazine, NSC 71104
IUPAC-namn 1-kloroftalazin
LEDER Clc1nncc2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chlorophthalazine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H5ClN2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-11-8/h1-5H
Formel vikt 164.0141
Procent renhet >95%