Läs mer
1-Chloropropane-1,1-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloropropane-1,1-D2 |
| CAS | 125640-23-5 |
| Molekylformel | C3 D2 H5 Cl |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Propane-1,1-d2, 1-chloro- (9 CI), 1-Chloropropane-1,1-d2, 1-Chloropropane-1,1-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7Cl/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Cl)CC |
| IUPAC-namn | 1-chloro-1,1-dideuteriopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 80.553 |
| Formel vikt | 80.0362 g/mol |
| Visa mer |