Läs mer
1-Chloropropane, 99%
Produktkod. 10794211 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10794211 100 mL Glasflaska 100ml
10244470 5 mL Glasflaska 5ml
10259223 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10794211 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109951000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 540-54-5 | C3H7Cl | 78.54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-54-5
Molekylformel C3H7Cl
Molekylvikt (g/mol) 78.54
MDL-nummer MFCD00000995
InChI-nyckel SNMVRZFUUCLYTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl chloride, propane, 1-chloro, n-propyl chloride, chloropropane, unii-tuv7462nwk, 1-chloro-propane, tuv7462nwk, n-propylchloride, propane, chloro, 1-chloropropyl
PubChem CID 10899
IUPAC-namn 1-klorpropan
LEDER CCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-chloropropane
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -123°C
Färg Färglös
Densitet 0.8920g/mL, 0.892
Kokpunkt 46°C to 47°C
Flampunkt -18°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2CH2Cl
Brytningsindex 1.3870 to 1.389
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01, 104
Merck Index 15, 7960
Löslighetsinformation Solubility in water: 2.7g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Formel vikt 78.54
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Chloropropane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.