missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Chloropropane-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloropropane-D7 |
| CAS | 761374-88-3 |
| Molekylformel | C3 D7 Cl |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Propane-1,1,1,2,2,3,3-d7, 3-chloro- (9 CI), 3-Chloropropane-1,1,1,2,2,3,3-d7, 1-Chloropropane-d7, 1-Chloropropane-D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7Cl/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC-namn | 1-chloro-1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 85.5838 |
| Formel vikt | 85.0676 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?