Läs mer
1-Chloropyrene (~80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloropyrene |
| CAS | 34244-14-9 |
| Molekylformel | C16 H9 Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Pyrene, 1-chloro-, 1-Chloropyrene, 3-Chloropyrene, NSC 33062 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H9Cl/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H |
| LEDER | Clc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC-namn | 1-chloropyrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.7 |
| Formel vikt | 236.0393 |