missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Chlorotetradecane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chlorotetradecane |
| CAS | 2425-54-9 |
| Molekylformel | C14 H29 Cl |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Chlorotetradecane, Myristyl chloride, Tetradecyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H29Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCl |
| IUPAC-namn | 1-chlorotetradecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.83 |
| Formel vikt | 232.1958 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?