missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Chlorotetradecane, TRC

Produktkod. 30364791
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364791 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30364791 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC38029525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Chlorotetradecane
CAS 2425-54-9
Molekylformel C14 H29 Cl
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Chlorotetradecane, Myristyl chloride, Tetradecyl chloride
InChI formel InChI=1S/C14H29Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCl
IUPAC-namn 1-chlorotetradecane
Molekylvikt (g/mol) 232.83
Formel vikt 232.1958
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.