missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Cyano-3-isopropylguanidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyano-3-isopropylguanidine |
| CAS | 44830-55-9 |
| Molekylformel | C5 H10 N4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-Cyano-3-(1-methylethyl)-guanidine, 1-Cyano-3-isopropylguanidine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N4/c1-4(2)9-5(7)8-3-6/h4H,1-2H3,(H3,7,8,9) |
| LEDER | CC(C)NC(=N)NC#N |
| IUPAC-namn | 1-cyano-3-propan-2-ylguanidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.16 |
| Formel vikt | 126.0905 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?