Läs mer
1-Cyano-4-(dimetylamino)pyridinium tetrafluoroborat, 98 %
Produktkod. 15424976
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15424976 500 mg 500mg
15414976 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15424976 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59334.ME
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 59016-56-7 | C8H10BF4N3 | 234,99 g/mol
1-Cyano-4-(dimetylamino)pyridiniumtetrafluorborat är ett cyanyleringsreagens för proteinsulfhydrylgrupper och används för att framställa protein-polysackaridkonjugat. Det används som ett aktiverande medel för polysackaridhartser och konjugering av lipopolysackarider samtidigt som det bibehåller endotoxisk aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Cyano-4-(dimetylamino)pyridiniumtetrafluorborat är ett cyanyleringsreagens för proteinsulfhydrylgrupper och används för att framställa protein-polysackaridkonjugat. Det används som ett aktiverande medel för polysackaridhartser och konjugering av lipopolysackarider samtidigt som det bibehåller endotoxisk aktivitet.
Löslighet Löslig i vatten och
acetonitril.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59016-56-7
Molekylformel C8H10BF4N3
Molekylvikt (g/mol) 234.99
MDL-nummer MFCD00011998
InChI-nyckel MBLVMDCQDCVKNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cdap, 1-cyano-4-dimethylamino pyridinium tetrafluoroborate, 1-cyano-4-dimethylamino pyridin-1-ium tetrafluoroborate, unii-p4w72066jt, 1-cyano-4-dimethylamino-pyridinium tetrafluoroborate, pubchem17735, acmc-209m9a, n-cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate, 1-cyano-4-dimethylaminopyridinium tetra-fluoroborate, n-cyano-4-dimethylamino-pyridinium tetrafluoroborate
PubChem CID 9881151
IUPAC-namn 4-(dimetylamino)pyridin-1-ium-1-karbonitril;tetrafluorborat
LEDER F[B-](F)(F)F.CN(C)C1=CC=[N+](C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridinium tetrafluoroborate
Smältpunkt 196 °C till 200 °C
Kvantitet 500 mg
Beilstein 5685616
Löslighetsinformation Löslig i vatten och acetonitril.
Formel vikt 234.99
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.