Läs mer
1-Cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate, +97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10634755 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10634755 100 mg Glass bottle 100mg
10173104 500 mg Glass bottle 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10634755 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397421000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 59016-56-7
Molekylformel C8H10BF4N3
Molekylvikt (g/mol) 234.99
MDL-nummer MFCD00011998
InChI-nyckel MBLVMDCQDCVKNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cdap, 1-cyano-4-dimethylamino pyridinium tetrafluoroborate, 1-cyano-4-dimethylamino pyridin-1-ium tetrafluoroborate, unii-p4w72066jt, 1-cyano-4-dimethylamino-pyridinium tetrafluoroborate, pubchem17735, acmc-209m9a, n-cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate, 1-cyano-4-dimethylaminopyridinium tetra-fluoroborate, n-cyano-4-dimethylamino-pyridinium tetrafluoroborate
PubChem CID 9881151
IUPAC-namn 1-cyano-4-(dimethylamino)pyridin-1-ium; tetrafluoroboranuide
LEDER F[B-](F)(F)F.CN(C)C1=CC=[N+](C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 196.0°C to 200.0°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 234.99
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.