Läs mer
1-Cyanoacetyl-3,5-dimetyl-1H-pyrazol, 97 %
Produktkod. 11398115
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398115 5 g 5g
11308125 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398115 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08369.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 36140-83-7 | C8H9N3O | 163,18 g/mol
1-Cyanoacetyl-3,5-dimetyl-1H-pyrazol används inom läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-Cyanoacetyl
-3,5-dimetyl-1H-pyrazol används inom läkemedelsindustrin.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från vatten och oxidationsmedel. Skydda mot fukt och vatten. Inkompatibel med oxidationsmedel, Starka syror, Starka baser, Starka reduktionsmedel, Syraklorider, Syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36140-83-7
Molekylformel C8H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 163.18
MDL-nummer MFCD00051954
InChI-nyckel DDWZYWSLHBDVGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyanoacetyl-3,5-dimethylpyrazole, 3-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl-3-oxopropanenitrile, 3-3,5-dimethylpyrazol-1-yl-3-oxopropanenitrile, 1-cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 3-3,5-dimethylpyrazolyl-3-oxopropanenitrile, cambridge id 5140887, 1h-pyrazole-1-propanenitrile, 3,5-dimethyl-, a-oxo, 1,cyanoacetyl-3,5-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole-1-propanenitrile, 3,5-dimethyl-beta-oxo
PubChem CID 262101
IUPAC-namn 3-(3,5-dimetylpyrazol-1-yl)-3-oxopropannitril
LEDER CC1=CC(=NN1C(=O)CC#N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Smältpunkt 118 °C till 122 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 6286
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 163.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.