Läs mer
1-Cyanoguanidine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15878770
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15878770 1 kg 1kg
15868770 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15878770 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8024911000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 461-58-5
Kvalitet Research
Molekylformel NCNHC(=NH)NH2
Molekylvikt (g/mol) 84.08
Specifikationer
Smältpunkt 208°C to 210°C
Densitet 1.4 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00008066
Kvantitet 1 kg
Synonym 1-Cyanoguanidine, Dicyanodiamide, 1-Cyanoguanidine