Läs mer
1-Cyanoimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyanoimidazole |
| CAS | 36289-36-8 |
| Molekylformel | C4 H3 N3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3N3/c5-3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4H |
| LEDER | N#Cn1ccnc1 |
| IUPAC-namn | imidazole-1-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 93.09 |
| Formel vikt | 93.0327 |