missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Cyanomethyl-4-cyclohexylnaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyanomethyl-4-cyclohexylnaphthalene |
| CAS | 71109-05-2 |
| Molekylformel | C18H19N |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-Cyclohexyl-1-naphthaleneacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N/c19-13-12-15-10-11-17(14-6-2-1-3-7-14)18-9-5-4-8-16(15)18/h4-5,8-11,14H,1-3,6-7,12H2 |
| LEDER | N#CCc1ccc(C2CCCCC2)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 2-(4-cyclohexylnaphthalen-1-yl)acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.35 |
| Formel vikt | 249.1517 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?