Läs mer
(1-(Cyanomethyl)cyclopropyl)methyl Methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-(Cyanomethyl)cyclopropyl)methyl Methanesulfonate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO3S/c1-12(9,10)11-6-7(2-3-7)4-5-8/h2-4,6H2,1H3 |
| Formel vikt | 189.046 |