Läs mer
1-Cyanonaphthalene, 95%, ACROS Organics™
Produktkod. 10505491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10505491 2.5 g Glass bottle 2.5g
1 options
Produktkod. 10505491 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 110800025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Cyanonaphthalene
CAS 86-53-3
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 36°C to 38°C
Färg Purple-Red to Red-Yellow
Kokpunkt 299°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C11H7N
Linjär formel C10H7CN
MDL-nummer MFCD00003866
Kvantitet 2.5 g
Beilstein 09, 649
Synonym 1-naphthonitrile, 1-cyanonaphthalene, 1-naphthalenecarbonitrile, naphthalenecarbonitrile, 1-naphthylnitrile, alpha-naphthonitrile, 1-naphthalenenitrile, alpha-naphthylnitrile, alpha-cyanonaphthalene, unii-2as1lz61hd
InChI-nyckel YJMNOKOLADGBKA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C#N
IUPAC-namn naphthalene-1-carbonitrile
Molekylvikt (g/mol) 153.18
PubChem CID 6846
Formel vikt 153.18
Procent renhet 95%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid