Läs mer
1-Cyanotetraline, TRC
Produktkod. 30134343
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134343 100 g
30136125 50 g
30005208 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134343 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC987780100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56536-96-0
Molekylformel C11H11N
Molekylvikt (g/mol) 157.21
Synonym α-Cyanotetraline, (1RS)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile, Tetryzoline Hydrochloride Imp. A (EP), alpha-Cyanotetraline, 1-Naphthalenecarbonitrile, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1-Naphthonitrile, 1,2,3,4-tetrahydro- (6CI,7CI), 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarbonitrile, 1-Cyano-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-Cyanotetralin
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile
LEDER N#CC1CCCc2ccccc12
Tekniske data
Kemiskt namn eller material (1RS)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile (alpha-Cyanotetraline)
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C11H11N/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-2,4,7,10H,3,5-6H2
Formel vikt 157.0891
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.