Läs mer
1-cyklohexen-1,2-dikarboxylanhydrid, 97+%
Produktkod. 15483478
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15483478 25 g 25g
15493478 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15483478 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56929.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2426-02-0 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Det används i syntesen av nya glycyrrhetinsyraderivat på il-1β -inducerad prostaglandin e2-produktion i normala humana dermala fibroblaster och även i den totala syntesen av 6,7 —Dihydroligutilide.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används vid syntes av nya glycyrrhetinsyraderivat på il-1β -inducerad prostaglandin e2-produktion i normala humana dermala fibroblaster och även i den totala syntesen av 6,7 Dihydroligutilide.—
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2426-02-0
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00005917
InChI-nyckel HMMBJOWWRLZEMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5,6-tetrahydrophthalic anhydride, 4,5,6,7-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, 1-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrahydro, unii-01d3m89a2w, cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3,4,5,6-tetrahydrophthalic acid anhydride, 1,3,4,5,6,7-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione, 1, 4,5,6,7-tetrahydro, 4,5,6,7-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione
PubChem CID 12475
IUPAC-namn 4,5,6,7-tetrahydro-2-bensofuran-1,3-dion
LEDER O=C1OC(=O)C2=C1CCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
Smältpunkt 69°C to 73°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2698
Beilstein 136335
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 152.15
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.