Läs mer
1-Cyclohexene-1-acetic acid
Produktkod. 11333587
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333587 1 g 1g
11343587 5 g 5g
11353587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11333587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 019462.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18294-87-6 | C8H12O2 | 140.182 g/mol
1-cyklohexen-1-ättiksyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18294-87-6
Molekylformel C8H12O2
Molekylvikt (g/mol) 140.182
MDL-nummer MFCD00015482
InChI-nyckel KDFBPHXESBPHTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclohexenylacetic acid, 1-cyclohexene-1-acetic acid, 2-cyclohex-1-en-1-yl acetic acid, cyclohex-1-enylacetic acid, 1-cyclohexene-1-aceticacid, 2-cyclohexen-1-yl acetic acid, 2-cyclohex-1-enylacetic acid, cyclohex-1-en-1-ylacetic acid, 1-cyclohexenylacetate, cyclohexenylacetic acid
PubChem CID 86699
IUPAC-namn 2-(cyklohexen-1-yl)ättiksyra
LEDER C1CCC(=CC1)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Cyclohexene-1-acetic acid
Smältpunkt 33°C
Densitet 1.04 g/mL
Kokpunkt 140°C to 142°C (25 mmHg)
Brytningsindex 1.4775
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 140.18
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.