Läs mer
1-cyklohexen-1-karbonitril, 98 %
Produktkod. 11308345
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11308345 2 g 2g
11318345 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308345 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10284.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 1855-63-6 | C7H9N | 107,156 g/mol
1-cyklohexen-1-karbonitril har använts vid framställning av cyklohexen-1-karboxylsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-cyklohexen-1-karbonitril har använts vid framställning av cyklohexen
-1-karboxylsyra.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1855-63-6
Molekylformel C7H9N
Molekylvikt (g/mol) 107.156
MDL-nummer MFCD00013772
InChI-nyckel GTMWGXABXQTZRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyanocyclohexene, cyanocyclohexene, 1-cyclohexene-1-carbonitrile, cyclohexenecarbonitrile, 1-cyclohexenecarbonitrile, cyclohex-1-enecarbonitrile, cyclohex-1-ene-1-carbonitrile, 1-cyclohexenyl cyanide, 1-cyano-1-cyclohexene, acmc-1cqlm
PubChem CID 74619
IUPAC-namn cyklohexen-1-karbonitril
LEDER C1CCC(=CC1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Cyclohexene-1-carbonitrile
Densitet 0.947
Kokpunkt 85 °C till 88 °C (17 mmHg)
Flampunkt 83 °C (181 °F)
Brytningsindex 1.482
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 385837
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 107.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Cyclohexene-1-carbonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexenecarbonitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.