Läs mer
1-cyklohexen-1-karboxylsyra, 97 %
Product Code. 11439622
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11439622 25 g 25g
11419622 1 g 1g
11429622 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11439622 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10741.14
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 636-82-8 | C7H10O2 | 126,155 g/mol
1-cyklohexen-1-karboxylsyra är en mellanprodukt i bensoesyra anaerob nedbrytning av metanogent konsortium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-cyklohexen-1-karboxylsyra är en mellanprodukt i bensoesyra anaerob nedbrytning av metanogent konsortium.
Löslighet Löslig i vatten (0,7 g
/L vid 20 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 636-82-8
Molekylformel C7H10O2
Molekylvikt (g/mol) 126.155
MDL-nummer MFCD00001545
InChI-nyckel NMEZJSDUZQOPFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclohexene-1-carboxylic acid, 1-cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-1-enecarboxylic acid, cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, 1-cyclohexenecarboxylicacid, cyclohexenyl carboxylic acid, 1-cyclohexene carboxylic acid, acmc-1b731, 3,4,5,6-tetrahydrobenzoic acid
PubChem CID 69470
ChEBI CHEBI:29565
IUPAC-namn cyklohexen-1-karboxylsyra
LEDER C1CCC(=CC1)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Smältpunkt 30 °C till 34 °C
Densitet 1.1
Kokpunkt 138 °C till 140 °C (14 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.499
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1905520
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,7 g/L vid 20 °C).
Formel vikt 126.16
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.