missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Cyclohexenyl phenyl ketone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclohexenyl phenyl ketone |
| CAS | 17040-65-2 |
| Molekylformel | C13H14O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Cyclohexen-1-ylphenylmethanone, 1-Benzoylcyclohex-1-ene, 1-Benzoylcyclohexene |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-9H,2,5-6,10H2 |
| LEDER | O=C(C1=CCCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | cyclohexen-1-yl(phenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.25 |
| Formel vikt | 186.1045 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?