Läs mer
1-cyklohexenylkarboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclohexenylcarboxylic acid |
| CAS | 636-82-8 |
| Molekylformel | C7H10O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h4H,1-3,5H2,(H,8,9) |
| LEDER | OC(=O)C1=CCCCC1 |
| IUPAC-namn | cyklohexen-1-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.15 |
| Formel vikt | 126.0681 |