missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Cyclohexyl-1-(4-benzyloxycyclohexyl)-2-(2-pyridinyl)ethanol-d11(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Cyclohexyl-d11)-1-(4-benzyloxycyclohexyl)-2-(2-pyridinyl) |
| CAS | 1189891-05-1 |
| Molekylformel | C26H24D11NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Cyclohexyl-1-(4-Benzyloxycyclohexyl)-2-(2-Pyridinyl)Ethanol-D11 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H35NO2/c28-26(22-11-5-2-6-12-22,19-24-13-7-8-18-27-24)23-14-16-25(17-15-23)29-20-21-9-3-1-4-10-21/h1,3-4,7-10,13,18,22-23,25,28H,2,5-6,11-12,14-17,19-20H2/i2D2,5D2,6D2,11D2,12D2,22D |
| LEDER | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(O)(Cc2ccccn2)C3CCC(CC3)OCc4ccccc4)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1-(4-phenylmethoxycyclohexyl)-2-pyridin-2-yl-1-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexyl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.63 |
| Formel vikt | 404.3358 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?