Läs mer
Alfa Aesar™ 1-Cyclohexyl-1-propanol, 97%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclohexyl-1-propanol |
| Densitet | 0.9 |
| Flampunkt | 84°C (183°F) |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 142.24 |
| Procent renhet | 97% |