Läs mer
1-Cyclohexyl-1-tosylmethyl Isocyanide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclohexyl-1-tosylmethyl Isocyanide |
| CAS | 1048971-67-0 |
| Molekylformel | C15 H19 N O2 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-[(Cyclohexylisocyanomethyl)sulfonyl]-4-methylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO2S/c1-12-8-10-14(11-9-12)19(17,18)15(16-2)13-6-4-3-5-7-13/h8-11,13,15H,3-7H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C([N+]#[C-])C2CCCCC2 |
| IUPAC-namn | 1-[cyclohexyl(isocyano)methyl]sulfonyl-4-methylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.382 |
| Formel vikt | 277.114 |