Läs mer
1-Cyclohexyl-1-tosylmethyl Isocyanide, TRC
Produktkod. 30364404
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30364404 500 mg
1 options
Produktkod. 30364404 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC986260500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Cyclohexyl-1-tosylmethyl Isocyanide
CAS 1048971-67-0
Molekylformel C15 H19 N O2 S
Kvantitet 500 mg
Synonym 1-[(Cyclohexylisocyanomethyl)sulfonyl]-4-methylbenzene
InChI formel InChI=1S/C15H19NO2S/c1-12-8-10-14(11-9-12)19(17,18)15(16-2)13-6-4-3-5-7-13/h8-11,13,15H,3-7H2,1H3
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C([N+]#[C-])C2CCCCC2
IUPAC-namn 1-[cyclohexyl(isocyano)methyl]sulfonyl-4-methylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 277.382
Formel vikt 277.114