Läs mer
1-cyklohexyl-2-pyrrolidinon, 99 %
Produktkod. 11437977
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437977 50 g 50g
11447977 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16638.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 6837-24-7 | C10H17NO | 167,252 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6837-24-7
Molekylformel C10H17NO
Molekylvikt (g/mol) 167.252
MDL-nummer MFCD00003191
InChI-nyckel PZYDAVFRVJXFHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-cyclohexyl-2-pyrrolidone, 1-cyclohexyl-2-pyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-cyclohexyl, cyclohexyl pyrrolidone, n-cyclohexylpyrrolidone, 1-cyclohexyl-2-pyrrolidinone, n-cyclohexylpyrrolidinone, unii-7im8p1vvnm, 7im8p1vvnm, acmc-20aj1a
PubChem CID 81278
IUPAC-namn 1-cyklohexylpyrrolidin-2-on
LEDER C1CCC(CC1)N2CCCC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinone
Smältpunkt 12 °C till 15 °C
Densitet 1.007
Kokpunkt 290 °C till 292 °C
Flampunkt 140 °C (284 °F)
Brytningsindex 1.499
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 121832
Formel vikt 167.25
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.