Läs mer
1-Cyclohexyl-3-methyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclohexyl-3-methyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O3/c1-12-8(14)11-9(15)13(10(12)16)7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3,(H,11,14,15) |
| Formel vikt | 225.1113 |