Läs mer
1-cyklohexyl-3-(p-sulfamoylfenetyl)urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide |
| CAS | 10080-05-4 |
| Molekylformel | C15 H23 N3 O3 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 4-[2-[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]ethyl]-, Urea, 1-cyclohexyl-3-(p-sulfamoylphenethyl)- (7CI,8CI), 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulfonamide, 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, 1-Cyclohexyl-3-(p-sulfamoylphenethyl)urea |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23N3O3S/c16-22(20,21)14-8-6-12(7-9-14)10-11-17-15(19)18-13-4-2-1-3-5-13/h6-9,13H,1-5,10-11H2,(H2,16,20,21)(H2,17,18,19) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)NC2CCCCC2)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-cyklohexyl-3-[2-(4-sulfamoylfenyl)etyl]urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.43 |
| Formel vikt | 325.146 |