Läs mer
1-cyklohexyl-4-oxo-1,4-dihydrokinolin-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10723263
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10723263 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10181222 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10723263 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RJC01923EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 135906-00-2
Molekylformel C16H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 271.316
MDL-nummer MFCD00277770
InChI-nyckel DTLUKEHVTWNAGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclohexyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 1-cyclohexyl-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, maybridge1_006860, acmc-1c0s9, 1-cyclohexyl-4-oxidanylidene-quinoline-3-carboxylic acid
PubChem CID 2729105
IUPAC-namn 1-cyklohexyl-4-oxokinolin-3-karboxylsyra
LEDER C1CCC(CC1)N2C=C(C(=O)C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Cyclohexyl-4-oxo-1, 4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 271.31
Procent renhet 97%