missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Cyclohexylnaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclohexylnaphthalene |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18/c1-2-7-13(8-3-1)16-12-6-10-14-9-4-5-11-15(14)16/h4-6,9-13H,1-3,7-8H2 |
| Formel vikt | 210.1409 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?