Läs mer
1-Cyclohexylpiperazine, 98%
Produktkod. 10326830 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10326830 5 g Glass bottle 5g
10274990 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10326830 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 134300050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 17766-28-8 | C10H20N2 | 168.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17766-28-8
Molekylformel C10H20N2
Molekylvikt (g/mol) 168.28
MDL-nummer MFCD00044809
InChI-nyckel XPDSXKIDJNKIQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-cyclohexylpiperazine, 1-cyclohexyl-piperazine, cyclohexylpiperazine, piperazine, 1-cyclohexyl, 1-cyclohexylpiperazin, n-cyclohexyl piperazine, 1-cyclohexyl piperazine, piperazine,1-cyclohexyl, 4-1-cyclohexyl piperazine, acmc-1c47v
PubChem CID 87298
IUPAC-namn 1-cyclohexylpiperazine
LEDER C1CCC(CC1)N2CCNCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Cyclohexylpiperazine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 28.0°C to 32.0°C
Färg Brown-Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.6011
Kvantitet 5 g
Formel vikt 168.28
Procent renhet 98%
Fysisk form Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Cyclohexylpiperazine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.