Läs mer
1-Cyclohexylpiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclohexylpiperazine |
| CAS | 17766-28-8 |
| Molekylformel | C5 H7 N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Cyclohexylpiperazine, 4-Cyclohexylpiperazine, N-Cyclohexylpiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO2/c1-8-4-2-5(7)6-3-4/h2H,3H2,1H3,(H,6,7) |
| LEDER | COC1=CC(=O)NC1 |
| IUPAC-namn | 3-methoxy-1,2-dihydropyrrol-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.115 |
| Formel vikt | 113.048 |