Läs mer
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid, 98%
Produktkod. 11400823
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400823 1 g 1g
11410823 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11400823 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13271.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1560-11-8 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1560-11-8
Molekylformel C6H8O2
Molekylvikt (g/mol) 112.128
MDL-nummer MFCD00001396
InChI-nyckel PYRZPBDTPRQYKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclopentenecarboxylic acid, isoaleprolic acid, 1-cyclopentene-1-carboxylic acid, cyclopent-1-ene-1-carboxylic acid, cyclopent-1-enecarboxylic acid, cyclopentenoic acid, 1-cyclopentenylcarboxylic acid, cyclopentenecarboxylic acid, acmc-1bxxw, cyclopentaencarboxylic acid
PubChem CID 95964
IUPAC-namn cyklopenten-1-karboxylsyra
LEDER C1CC=C(C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Smältpunkt 117°C to 121°C
Kokpunkt 210°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1446347
Formel vikt 112.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.