Läs mer
1-cyklopentenkarbonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11475560
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475560 5 g 5g
11465560 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475560 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25836.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3047-38-9 | C6H7N | 93.129 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3047-38-9
Molekylformel C6H7N
Molekylvikt (g/mol) 93.129
MDL-nummer MFCD00043765
InChI-nyckel XBVZRFXCDCYXAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyanocyclopentene, cyclopent-1-enecarbonitrile, 1-cyclopentenecarbonitrile, 1-cyclopentene-1-carbonitrile, cyclopent-1-ene-1-carbonitrile, 1-cyanocyclopenten, acmc-20aovl, 1-cyclopentenyl cyanide, 1-cyano-1-cyclopentene
PubChem CID 137808
IUPAC-namn cyklopenten-1-karbonitril
LEDER C1CC=C(C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Cyclopentenecarbonitrile
Densitet 0.944
Kokpunkt 72°C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.4715
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Formel vikt 93.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.