Läs mer
1-Cyclopentyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11926231 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11926231 5 g 5g
11906231 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11926231 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444750050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1233526-60-7
Molekylformel C14H23BN2O2
Molekylvikt (g/mol) 262.16
InChI-nyckel OCBNABJVDPSMQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-cyclopentyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-cyclopentyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-cyclopentyl-1h-pyrazol-4-yl boronic acid pinacol ester, 1-cyclopentyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-cyclopentyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol, 1h-pyrazole, 1-cyclopentyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 56776730
IUPAC-namn 1-cyclopentyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(N=C2)C3CCCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Cyclopentyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 38°C to 40°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 262.16
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Cyclopentyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.