Läs mer
1-Cyclopentyl-2,2-dimethyl-1-propanol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11489826
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489826 1 g 1g
11499826 5 g 5g
11409836 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489826 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20316.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 337966-85-5
Molekylformel C10H20O
Molekylvikt (g/mol) 156.269
MDL-nummer MFCD00060800
InChI-nyckel BCTWRMZVIPKMLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclopentyl-2,2-dimethyl-1-propanol, tert-butyl cyclopentyl carbinol, acmc-20ajkz
PubChem CID 545293
IUPAC-namn 1-cyclopentyl-2,2-dimethylpropan-1-ol
LEDER CC(C)(C)C(C1CCCC1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Cyclopentyl-2,2-dimethyl-1-propanol
Smältpunkt 48°C to 50°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 156.27
Procent renhet 98%