Läs mer
1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine (100mg/L in methanol), TRC
Produktkod. 30007201
Change view
Kvantitet:
10 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
30007201 10 x 1 mL
1 options
Produktkod. 30007201 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT999810X1ML
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine
CAS 61379-66-6
Molekylformel C9 H17 N3 O
Kvantitet 10 x 1 mL
Synonym Piperazine, 1-cyclopentyl-4-nitroso- (9CI, ACI), 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine (ACI)
InChI formel InChI=1S/C9H17N3O/c13-10-12-7-5-11(6-8-12)9-3-1-2-4-9/h9H,1-8H2
LEDER O=NN1CCN(CC1)C2CCCC2
IUPAC-namn 1-cyclopentyl-4-nitroso-piperazine
Molekylvikt (g/mol) 183.25
Formel vikt 183.1372
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine 100 mg/L